Síran stříbrný ≥99.999% (metals basis), Premion®
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Disilver sulphate
12112.06
12112.14
12112.22
12112.06EA
1540
CZK
12112.06
12112.14
12112.22
Síran stříbrný ≥99.999% (metals basis), Premion®
Síran stříbrný
Purity: 99.999%
CAS No.: 10294-26-5
Molecular Formula: Ag2O4S
Formula Weight: 311.80
Physical Form: Powder
Density: 5.45
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 657°
Boiling Point: 1085° dec.
Merck Reference: 14,8529
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00003407
Vzorec:
Ag₂SO₄ MW: 311.8 Bod varu: 1085 °C (rozkl.) Bod tání: 657 °C Hustota: 5.45 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003407 CAS číslo: 10294-26-5 EINECS: 233-653-7 UN: 3077 ADR: 9 III Merck Index: 14,8529 |