Síran stříbrný 99%, extra pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Disilver sulphate
209470100
209471000
209475000
ACRO209470100EA
2840
CZK
ACRO209470100
ACRO209471000
ACRO209475000
Síran stříbrný 99%, extra pure
Síran stříbrný
Vzorec:
Ag₂SO₄ MW: 311.8 Bod varu: 1085 °C (760 mmHg) Bod tání: 652 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003407 CAS číslo: 10294-26-5 EINECS: 233-653-7 UN: 3077 ADR: 9 III Merck Index: 13,08603 |
|
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to off-white Crystalline powder |
Titration Argentometric | ≥98.5 % |
Nitrate (NO3) | ≤10 ppm |
Iron (Fe) | ≤10 ppm |
Insoluble matter | ≤0.02 % (in water and AgCl) |
Subst not pptd by HCl | ≤0.03 % |