Síran měďnatý, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Varování
|
Synonyms:
Cupric sulphate
MQ200
451657-10G
451657-50G
SIAL451657-10GEA
4140
CZK
SIAL451657-10G
SIAL451657-50G
Síran měďnatý, Sigma-Aldrich®
Síran měďnatý
Vzorec:
CuSO₄ MW: 159.61 Bod tání: 200 Hustota: 3.603 g/cm³ (25 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00010981 CAS číslo: 7758-98-7 EINECS: 231-847-6 UN: 3288 ADR: 6.1 III Merck Index: 12,02722 |