Tisk…
Síran měďnatý, EMSURE® analysis_for, Supelco®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Cupric sulphate
MQ300
1.02791.0250 1.02791.1000
1.02791.0250EA 2330 CZK
1.02791.0250 1.02791.1000
Síran měďnatý, EMSURE® analysis_for, Supelco®
Síran měďnatý
Vzorec: CuSO₄
MW: 159.61
Bod tání: 200
Hustota: 3.603 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010981
CAS číslo: 7758-98-7
EINECS: 231-847-6
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 12,02722
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility 203 g/l (20 °C)
Molar Mass 159.61 g/mol
Bulk Density 800 kg/m3
Density 3.60 g/cm3 (20 °C)
pH 3.5 - 4.5 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 9
Hazard Class Description Miscellaneous Hazardous Material