Tisk…
Síran měďnatý, anhydrous 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
A13986.0B A13986.0I A13986.30
A13986.0BEA 4600 CZK
A13986.0B A13986.0I A13986.30
Síran měďnatý, anhydrous 98%
Síran měďnatý
Purity: 98% CAS No.: 7758-98-7 Molecular Formula: CuO4S Formula Weight: 159.60 Odour: Odourless Melting Point: 560° UN No.: 3288 MDL No.: MFCD00010981
Vzorec: CuSO₄
Bod tání: >560 °C
Hustota: 3,6
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010981
CAS číslo: 7758-98-7
EINECS: 231-847-6
UN: 3288
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,2653