Tisk…
Síran měďnatý, anhydrous, reagent
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Cupric sulphate
33308.22 33308.36 33308.A3
33308.22EA 1740 CZK
33308.22 33308.36 33308.A3
Síran měďnatý, anhydrous, reagent
Síran měďnatý
CAS No.: 7758-98-7 Molecular Formula: CuO4S Formula Weight: 159.60 Physical Form: Powder Density: 3.6 Sensitivity: Hygroscopic Appearance: Pale grey Odour: Odourless Melting Point: 560° dec. Solubility: Soluble in water. Insoluble in alcohol Merck Reference: 14,2653 UN No.: 3288 MDL No.: MFCD00010981
Vzorec: CuSO₄
MW: 159.61
Bod tání: >560 °C (rozkl.)
Hustota: 3.6
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010981
CAS číslo: 7758-98-7
EINECS: 231-847-6
UN: 3288
ADR: 6.1 III
Merck Index: 14,2653