Síran měďnatý, anhydrous 98+% for analysis
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Cupric sulphate
197711000
197715000
197710025
ACRO197711000EA
1190
CZK
ACRO197711000
ACRO197715000
ACRO197710025
Síran měďnatý, anhydrous 98+% for analysis
Síran měďnatý
Vzorec:
CuSO₄ Hustota: 3,603 g/cm³ (25 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00010981 CAS číslo: 7758-98-7 EINECS: 231-847-6 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 12,02722 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Light green to grey Powder |
Titration Iodometric | ≥98.0 % |
Loss on drying | ≤1 % (300°C) |
Chloride (Cl) | ≤100 ppm |
Calcium (Ca) | ≤20 ppm |
Iron (Fe) | ≤50 ppm |
Lead (Pb) | ≤50 ppm |
Magnesium (Mg) | ≤50 ppm |
Nickel (Ni) | ≤50 ppm |
Zinc (Zn) | ≤20 ppm |
Total nitrogen (as N) | ≤0.01 % |