Tisk…
Silver(I) sulphide, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
241474-25G 241474-5G
SIAL241474-25GEA 11630 CZK
SIAL241474-25G SIAL241474-5G
Silver(I) sulphide, Sigma-Aldrich®
Silver(I) sulphide
Vzorec: Ag₂S
Bod tání: 842 °C
Hustota: 7,23 g/cm³ (25 °C)
MDL Number: MFCD00003406
CAS číslo: 21548-73-2
EINECS: 244-438-2
Merck Index: 12,08677