Copper(II) sulphide, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
342467-100G
342467-500G
SIAL342467-100GEA
3450
CZK
SIAL342467-100G
SIAL342467-500G
Copper(II) sulphide, Sigma-Aldrich®
Copper(II) sulphide
Vzorec:
CuS Hustota: 4,6 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00016066 CAS číslo: 1317-40-4 EINECS: 215-271-2 Merck Index: 12,02724 |