Tisk…
Copper (I) sulphide, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
342459-1KG 342459-250G
SIAL342459-1KGEA 32400 CZK
SIAL342459-1KG SIAL342459-250G
Copper (I) sulphide, Sigma-Aldrich®
Copper (I) sulphide
Vzorec: Cu₂S
Bod tání: 1100 °C
Hustota: 5,783 g/cm³ (25 °C)
MDL Number: MFCD00016062
CAS číslo: 22205-45-4
EINECS: 244-842-9
Merck Index: 13,02697