Silver cyanate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
244694-10G
244694-50G
SIAL244694-10GEA
2750
CZK
SIAL244694-10G
SIAL244694-50G
Silver cyanate, Sigma-Aldrich®
Silver cyanate
Vzorec:
CAgNO Hustota: 4,15 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00011512 CAS číslo: 3315-16-0 EINECS: 222-006-4 |