Tisk…
Oxid stříbrný, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: di-Silver oxide, Disilver oxide, Silver oxide
M-Clarity™ quality level = MQ100
226831-1G 226831-25G 226831-5G
SIAL226831-1GEA 1960 CZK
SIAL226831-1G SIAL226831-25G SIAL226831-5G
Oxid stříbrný, Sigma-Aldrich®
Oxid stříbrný
Vzorec: Ag₂O
MW: 231.74
Bod tání: 800…830 °C
Hustota: 7.14 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00003404
CAS číslo: 20667-12-3
EINECS: 243-957-1
UN: 1479
ADR: 5.1 II
Merck Index: 12,08665