Tisk…
Oxid měďnatý ≥99.0% (RT), powder, Puriss. p.a., Fluka™
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Varování
61200-100G 61200-500G
61200-100GEA 3450 CZK
61200-100G 61200-500G
Oxid měďnatý ≥99.0% (RT), powder, Puriss. p.a., Fluka™
Oxid měďnatý
Vzorec: CuO
Bod varu: 2000 °C (1013 hPa)
Hustota: 6,450 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010979
CAS číslo: 1317-38-0
EINECS: 215-269-1
ADR: 9,III
Merck Index: 13,02674
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay 99.0 - 101.0 %
Insoluble in HCl Max. 200 ppm
Calcium (Ca) Max. 100 ppm
Cadmium (Cd) Max. 10 ppm
Cobalt (Co) Max. 10 ppm
Chromium (Cr) Max. 50 ppm
Iron (Fe) Max. 500 ppm
Potassium (K) Max. 50 ppm
Magnesium (Mg) Max. 100 ppm
Manganese (Mn) Max. 10 ppm
Sodium (Na) Max. 500 ppm
Nickel (Ni) Max. 50 ppm
Lead (Pb) Max. 500 ppm
Zinc (Zn) Max. 100 ppm
Chloride (Cl) Max. 50 ppm
Total S (as SO₄) Max. 500 ppm
Total N Max. 20 ppm