Tisk…
Oxid měďnatý, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Cupric oxide, Copper oxide, Copper monoxide granulated
M-Clarity™ quality level = MQ100
544868-25G 544868-5G
SIAL544868-25GEA 4550 CZK
SIAL544868-25G SIAL544868-5G
Oxid měďnatý, Sigma-Aldrich®
Oxid měďnatý
Vzorec: CuO
Bod varu: 2000 °C (1013 hPa)
Bod tání: 1326 °C
Hustota: 4,9 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010979
CAS číslo: 1317-38-0
EINECS: 215-269-1
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,02674