Tisk…
Oxid měďnatý, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Cupric oxide, Copper oxide, Copper monoxide granulated
M-Clarity™ quality level = MQ100
450812-100G 450812-25G
SIAL450812-100GEA 15470 CZK
SIAL450812-100G SIAL450812-25G
Oxid měďnatý, Sigma-Aldrich®
Oxid měďnatý
Vzorec: CuO
Bod varu: 2000 °C (1013 hPa)
Bod tání: 1326 °C
Hustota: 4,9 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010979
CAS číslo: 1317-38-0
EINECS: 215-269-1
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,02674