Oxid měďnatý, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Varování
|
Synonyms:
Cupric oxide, Copper oxide, Copper monoxide granulated
M-Clarity™ quality level = MQ100
203130-25G
203130-5G
SIAL203130-25GEA
11940
CZK
SIAL203130-25G
SIAL203130-5G
Oxid měďnatý, Sigma-Aldrich®
Oxid měďnatý
Vzorec:
CuO MW: 79.55 Bod varu: 2000 Bod tání: 1326 Hustota: 4.9 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00010979 CAS číslo: 1317-38-0 EINECS: 215-269-1 UN: 3077 ADR: 9 III Merck Index: 13,02674 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...