Tisk…
Oxid měďnatý ≥94%, powder, TECHNICAL
Dodavatel: VWR Chemicals
Varování
Synonyms: Cupric oxide, Copper oxide, Copper monoxide granulated
23144.263EA 5260 CZK
23144.263 23144.410
Oxid měďnatý ≥94%, powder, TECHNICAL
Oxid měďnatý
Vzorec: CuO
Bod varu: 2000 °C (1013 hPa)
Bod tání: 1326 °C
Hustota: 4,9 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010979
CAS číslo: 1317-38-0
EINECS: 215-269-1
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,02674
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay Min. 94 %