Tisk…
Oxid měďnatý ACS analytical reagent, Supelco®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Cupric oxide, Copper oxide, Copper monoxide granulated
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.02766.0100 1.02766.0500
1.02766.0100EA 5560 CZK
1.02766.0100 1.02766.0500
Oxid měďnatý ACS analytical reagent, Supelco®
Oxid měďnatý
Vzorec: CuO
Bod varu: 2000 °C (1013 hPa)
Bod tání: 1326 °C
Hustota: 4,9 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010979
CAS číslo: 1317-38-0
EINECS: 215-269-1
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,02674
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 1326 °C (decomposition)
Molar Mass 79.55 g/mol
Bulk Density 500 kg/m3
Density 6.48 g/cm3 (25 °C)
pH 7 (50 g/l, H2O, 20 °C) (slurry)