Tisk…
Oxid měďnatý, fine wire ∼ 0.65 x 3 mm for elementary analysis (surface: CuO, core: Cu₂O), Supelco®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.02765.0250 1.02765.1000
1.02765.0250EA 5570 CZK
1.02765.0250 1.02765.1000
Oxid měďnatý, fine wire ∼ 0.65 x 3 mm for elementary analysis (surface: CuO, core: Cu₂O), Supelco®
Oxid měďnatý
Vzorec: CuO
Bod varu: 2000 °C (1013 hPa)
Bod tání: 1300 °C
Hustota: 6,2 g/cm3 (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010979
CAS číslo: 1317-38-0
EINECS: 215-269-1
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,02674
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay (oxygen demand as CuO) ≥ 55.0 %
Chloride (Cl) ≤ 0.005 %
Total carbon (C) ≤ 0.002 %
Total nitrogen (N) ≤ 0.002 %
Total sulfur (as SO₄) ≤ 0.005 %