Tisk…
Oxid měďnatý, nanopowder
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Cupric oxide, Copper oxide, Copper monoxide granulated
44663.09 44663.18
44663.09EA 1490 CZK
44663.09 44663.18
Oxid měďnatý, nanopowder
Oxid měďnatý
CAS No.: 1317-38-0 Molecular Formula: CuO Formula Weight: 79.55 Physical Form: 30-50nm APS Powder, S.A. 13m2/g Density: 6.3 Refractive Index: 2.63 Odour: Odourless Melting Point: 1326° Merck Reference: 14,2646 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00010979
Vzorec: CuO
MW: 79.55
Bod varu: 2000
Bod tání: 1326
Hustota: 6.3
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010979
CAS číslo: 1317-38-0
EINECS: 215-269-1
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 14,2646