Oxid měďnatý ≥99.7% (metals basis)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Cupric oxide, Copper oxide, Copper monoxide granulated
41692.22
41692.36
41692.A3
41692.22EA
2610
CZK
41692.22
41692.36
41692.A3
Oxid měďnatý ≥99.7% (metals basis)
Oxid měďnatý
Purity: 99.7%
CAS No.: 1317-38-0
Molecular Formula: CuO
Formula Weight: 79.55
Physical Form: -200 Mesh Powder
Density: 6.3
Refractive Index: 2.63
Appearance: Black
Odour: Odourless
Melting Point: 1326°
Merck Reference: 14,2646
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00010979
Vzorec:
CuO Bod varu: 2000 °C (1013 hPa) Bod tání: 1326 °C Hustota: 6,3 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00010979 CAS číslo: 1317-38-0 EINECS: 215-269-1 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 14,2646 |