Oxid měďnatý ≥99.995% (metals basis), Puratronic®
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Cupric oxide, Copper oxide, Copper monoxide granulated
10700.14
10700.22
10700.36
10700.14EA
5290
CZK
10700.14
10700.22
10700.36
Oxid měďnatý ≥99.995% (metals basis), Puratronic®
Oxid měďnatý
Purity: 99.995%
CAS No.: 1317-38-0
Molecular Formula: CuO
Formula Weight: 79.55
Physical Form: Powder
Density: 6.3
Refractive Index: 2.63
Appearance: Black
Odour: Odourless
Melting Point: 1326°
Merck Reference: 14,2646
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00010979
Vzorec:
CuO Bod varu: 2000 °C (1013 hPa) Bod tání: 1326 °C Hustota: 6,3 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00010979 CAS číslo: 1317-38-0 EINECS: 215-269-1 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 14,2646 |