Tisk…
Oxid měďnatý, powder ACS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Cupric oxide, Copper oxide, Copper monoxide granulated
405860250 405862500 405860010
ACRO405860250EA 1150 CZK
ACRO405860250 ACRO405862500 ACRO405860010
Oxid měďnatý, powder ACS
Oxid měďnatý
Vzorec: CuO
MW: 79.55
Bod varu: 2000
Bod tání: 1326
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010979
CAS číslo: 1317-38-0
EINECS: 215-269-1
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 13,02674
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Black to brown-black Powder
Titration Complexometric ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤50 ppm
Sulfate (SO4) ≤200 ppm
Calcium (Ca) ≤100 ppm
Iron (Fe) ≤500 ppm
Potassium (K) ≤200 ppm
Sodium (Na) ≤500 ppm
Carbon compounds (as C) ≤0.01 %
Insoluble matter ≤0.02 % (in dilute HCl)
Nitrogen compounds (as N) ≤0.002 %