Tisk…
Oxid měďnatý 99+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
221281000 221280025 221285000
ACRO221281000EA 1810 CZK
ACRO221281000 ACRO221280025 ACRO221285000
Oxid měďnatý 99+%
Oxid měďnatý
Vzorec: CuO
Bod varu: 2000 °C (1013 hPa)
Bod tání: 1326 °C
Hustota: 4,9 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010979
CAS číslo: 1317-38-0
EINECS: 215-269-1
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,02674
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Black Powder
Titration Complexometric ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤50 ppm
Carbon (C) ≤500 ppm
Iron (Fe) ≤500 ppm
Total sulfur (as SO4) ≤0.02 %
Free alkali Passes test
Insoluble matter ≤0.02 % (in dilute HCl)
Nitrogen compounds (as N) ≤0.002 %