Tisk…
Oxid měďnatý 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Cupric oxide, Copper oxide, Copper monoxide granulated
197440250 197445000 197440025
ACRO197440250EA 1100 CZK
ACRO197440250 ACRO197445000 ACRO197440025
Oxid měďnatý 97%
Oxid měďnatý
Vzorec: CuO
Bod varu: 2000 °C (1013 hPa)
Bod tání: 1326 °C
Hustota: 4,9 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010979
CAS číslo: 1317-38-0
EINECS: 215-269-1
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,02674
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Black Powder
Titration Iodometric ≥96.0 %