Oxid měďný, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Varování
|
Synonyms:
Cuprous oxide, Dicopper oxide
566284-25G
566284-5G
SIAL566284-25GEA
7590
CZK
SIAL566284-25G
SIAL566284-5G
Oxid měďný, Sigma-Aldrich®
Oxid měďný
Vzorec:
Cu₂O MW: 143.09 Bod varu: 1800 Bod tání: 1232 Hustota: 5.7…6.2 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00010974 CAS číslo: 1317-39-1 EINECS: 215-270-7 UN: 3077 ADR: 9 III Merck Index: 13,02694 |