Tisk…
Oxid měďný, red ≥86% (Cu basis), Fluka™
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Nebezpečí
Synonyms: Cuprous oxide, Dicopper oxide
12841-2.5KG 12841-500G
12841-2.5KGEA 9720 CZK
12841-2.5KG 12841-500G
Oxid měďný, red ≥86% (Cu basis), Fluka™
Oxid měďný
Vzorec: Cu₂O
MW: 143.09
Bod varu: 1800
Bod tání: 1.230 °C
Hustota: 6 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010974
CAS číslo: 1317-39-1
EINECS: 215-270-7
Merck Index: 13,02694
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay of Cu Min. 86 %
Silver (Ag) Max. 0.005 %
Iron (Fe) Max. 0.05 %
Nickel (Ni) Max. 0.01 %