Tisk…
Oxid měďný ≥99% (metals basis)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Cuprous oxide, Dicopper oxide
40188.14 40188.22 40188.36 40188.A4
40188.14EA 1230 CZK
40188.14 40188.22 40188.36 40188.A4
Oxid měďný ≥99% (metals basis)
Oxid měďný
Purity: 99% CAS No.: 1317-39-1 Molecular Formula: Cu2O Formula Weight: 143.08 Physical Form: -200 Mesh Powder Density: 6.0 Refractive Index: 2.705 Sensitivity: Air and Moisture Sensitive Appearance: Red to dark red Odour: Odourless Melting Point: 1235° Boiling Point: 1800° dec. Merck Reference: 14,2664 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00010974
Vzorec: Cu₂O
MW: 143.09
Bod varu: 1800 °C (rozkl.)
Bod tání: 1235 °C
Hustota: 6.0
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010974
CAS číslo: 1317-39-1
EINECS: 215-270-7
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 14,2664