Tisk…
Oxid měďný 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Cuprous oxide, Dicopper oxide
197420250 197425000 197420025
ACRO197420250EA 1030 CZK
ACRO197420250 ACRO197425000 ACRO197420025
Oxid měďný 97%
Oxid měďný
Vzorec: Cu₂O
MW: 143.09
Bod varu: 1800
Bod tání: 1232
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010974
CAS číslo: 1317-39-1
EINECS: 215-270-7
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 13,02694
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Red-brown Powder
Titration Complexometric ≥96.0 %
Iron (Fe) ≤500 ppm
Nickel (Ni) ≤100 ppm
Silver (Ag) ≤50 ppm