Tisk…

Dusičnan stříbrný, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Nebezpečí

Synonyms: Lunar caustic, Silver mononitrate, Nitric acid silver salt

M-Clarity™ quality level = MQ200

S8157-100G S8157-10G S8157-25G
SIALS8157-100GEA 28450 CZK
SIALS8157-100G SIALS8157-10G SIALS8157-25G
Dusičnan stříbrný, Sigma-Aldrich®
Dusičnan stříbrný
Vzorec: AgNO₃
Bod varu: 444 °C (1013 hPa)
Bod tání: 210 °C
Hustota: 4,35 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003414
CAS číslo: 7761-88-8
EINECS: 231-853-9
UN: 1493
ADR: 5.1,II
REACH: 01-2119513705-43
Merck Index: 12,08661
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f56d5ff35f4c0937041d9629e42aae69bf1987b3&vid=7ca52a55b378bddc27fb4a51ace3ae27a0451c75&prid=web&clid=SAPDAM

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR