Tisk…
Dusičnan stříbrný, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Lunar caustic, Silver mononitrate, Nitric acid silver salt
M-Clarity™ quality level = MQ100
S7276-100G S7276-25G
SIALS7276-100GEA 25550 CZK
SIALS7276-100G SIALS7276-25G
Dusičnan stříbrný, Sigma-Aldrich®
Dusičnan stříbrný
Vzorec: AgNO₃
MW: 169.87
Bod varu: 444
Bod tání: 210
Hustota: 4.35
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003414
CAS číslo: 7761-88-8
EINECS: 231-853-9
UN: 1493
ADR: 5.1 II
REACH: 01-2119513705-43
Merck Index: 12,08661
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f56d5ff35f4c0937041d9629e42aae69bf1987b3&vid=7ca52a55b378bddc27fb4a51ace3ae27a0451c75&prid=web&clid=SAPDAM