Dusičnan stříbrný, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Lunar caustic, Silver mononitrate, Nitric acid silver salt
MQ200
204390-10G
204390-1G
204390-250G
204390-50G
SIAL204390-10GEA
7900
CZK
SIAL204390-10G
SIAL204390-1G
SIAL204390-250G
SIAL204390-50G
Dusičnan stříbrný, Sigma-Aldrich®
Dusičnan stříbrný
Vzorec:
AgNO₃ MW: 169.87 Bod varu: 444 Bod tání: 210 Hustota: 4.35 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003414 CAS číslo: 7761-88-8 EINECS: 231-853-9 UN: 1493 ADR: 5.1 II REACH: 01-2119513705-43 Merck Index: 12,08661 |