Tisk…
Silver nitrite 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Argentous nitrite
210690100 210690500
ACRO210690100EA 4090 CZK
ACRO210690100 ACRO210690500
Silver nitrite 99%
Silver nitrite
Vzorec: AgNO₂
MW: 153,87 g/mol
Bod tání: 140 °C
Hustota: 4,45 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003413
CAS číslo: 7783-99-5
EINECS: 232-041-7
UN: 2627
ADR: 5.1,II
Merck Index: 12,08663
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow to yellow-green Powder or crystals and/or chunks
Titration Argentometric ≥98.5 %