Jodid stříbrný ≥99.999% (metals basis), Premion®
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
12111.06
12111.14
12111.22
12111.06EA
1620
CZK
12111.06
12111.14
12111.22
Jodid stříbrný ≥99.999% (metals basis), Premion®
Jodid stříbrný
Purity: 99.999%
CAS No.: 7783-96-2
Molecular Formula: AgI
Formula Weight: 234.77
Physical Form: Powder
Density: 5.67
Appearance: Yellow
Odour: Odourless
Melting Point: 558°
Merck Reference: 14,8516
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00003412
Vzorec:
AgI Bod varu: 1506 °C (1013 hPa) Bod tání: 558 °C Hustota: 5,67 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003412 CAS číslo: 7783-96-2 EINECS: 232-038-0 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 14,8516 |