Jodid stříbrný ≥99.9% (metals basis)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
11419.14
11419.22
11419.14EA
7210
CZK
11419.14
11419.22
Jodid stříbrný ≥99.9% (metals basis)
Jodid stříbrný
Purity: 99.9%
CAS No.: 7783-96-2
Molecular Formula: AgI
Formula Weight: 234.77
Physical Form: Crystalline
Density: 5.67
Appearance: Yellow
Odour: Odourless
Melting Point: 558°
Solubility: Insoluble in water, acids, ammonium carbonate. Freely soluble in alkali cyanides and iodides
Merck Reference: 14,8516
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00003412
Vzorec:
AgI Bod varu: 1506 °C (1013 hPa) Bod tání: 558 °C Hustota: 5,67 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003412 CAS číslo: 7783-96-2 EINECS: 232-038-0 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 14,8516 |