Tisk…
Jodid stříbrný 99%, pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Argentous iodide, Silver monoiodide
210420050 210420250 210421000
ACRO210420050EA 1450 CZK
ACRO210420050 ACRO210420250 ACRO210421000
Jodid stříbrný 99%, pure
Jodid stříbrný
Vzorec: AgI
MW: 234.77
Bod varu: 1506 °C (760 mmHg)
Bod tání: 557 °C
Hustota: 5.68
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003412
CAS číslo: 7783-96-2
EINECS: 232-038-0
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 12,08659
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow to yellow-green Powder
Assay ≥98.5 % (ex Ag)