Tisk…

Jodid měďný, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Varování

Synonyms: Cuprous iodide

M-Clarity™ quality level = MQ200

215554-100G 215554-25G 215554-5G
SIAL215554-100GEA 15100 CZK
SIAL215554-100G SIAL215554-25G SIAL215554-5G
Jodid měďný, Sigma-Aldrich®
Jodid měďný
Vzorec: CuI
Bod varu: 1290 °C (1013 hPa)
Bod tání: 602 °C
Hustota: 5,62 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010978
CAS číslo: 7681-65-4
EINECS: 231-674-6
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,02692

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR