Tisk…
Jodid měďný, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Cuprous iodide
M-Clarity™ quality level = MQ200
03140-1KG 03140-100G
SIAL03140-1KGEA 17370 CZK
SIAL03140-1KG SIAL03140-100G
Jodid měďný, Sigma-Aldrich®
Jodid měďný
Vzorec: CuI
Bod varu: 1290 °C (1013 hPa)
Bod tání: 602 °C
Hustota: 5,62 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010978
CAS číslo: 7681-65-4
EINECS: 231-674-6
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,02692