Jodid měďný ≥99.998% (metals basis), Puratronic®
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
43153.22
43153.14
43153.06
43153.PG
43153.22EA
22450
CZK
43153.22
43153.14
43153.06
43153.PG
Jodid měďný ≥99.998% (metals basis), Puratronic®
Jodid měďný
Purity: 99.998%
CAS No.: 7681-65-4
Molecular Formula: CuI
Formula Weight: 190.45
Physical Form: Chunks/powder
Density: 5.63
Refractive Index: 2.346
Sensitivity: Light, Air and Moisture Sensitive
Appearance: Pale brown
Odour: Weak
Melting Point: 605°
Boiling Point: ca 1290°
Merck Reference: 14,2662
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00010978
Vzorec:
CuI Bod varu: ∼1290 °C Bod tání: 605 °C Hustota: 5,63 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00010978 CAS číslo: 7681-65-4 EINECS: 231-674-6 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 14,2662 |