Tisk…
Jodid měďný 99.995% (trace metals basis)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Cuprous iodide
201500050 201500250 201501000
ACRO201500050EA 2690 CZK
ACRO201500050 ACRO201500250 ACRO201501000
Jodid měďný 99.995% (trace metals basis)
Jodid měďný
Vzorec: CuI
Bod varu: 1290 °C (1013 hPa)
Bod tání: 605 °C
Hustota: 5,62 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010978
CAS číslo: 7681-65-4
EINECS: 231-674-6
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,02692
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to grey to light brown Powder
Titration Complexometric 31.0 to 34.0 % (Cu)
Total trace metal impurities ≤50 ppm