Tisk…

Jodid měďný 98%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí

Synonyms: Cuprous iodide

194900010 194902500 194900050
ACRO194900010EA 9560 CZK
ACRO194900010 ACRO194902500 ACRO194900050
Jodid měďný 98%
Jodid měďný
Vzorec: CuI
Bod varu: 1290 °C (1013 hPa)
Bod tání: 605 °C
Hustota: 5,62 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010978
CAS číslo: 7681-65-4
EINECS: 231-674-6
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,02692

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Off-white to grey-brown Powder
Titration Complexometric ≥97.5 %
Sulfate (SO4) ≤5000 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR