Tisk…
Fluorid stříbrný, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Silver monofluoride, Silver(I) fluoride, Argentous fluoride
M-Clarity™ quality level = MQ100
226858-1G 226858-25G 226858-5G
SIAL226858-1GEA 1460 CZK
SIAL226858-1G SIAL226858-25G SIAL226858-5G
Fluorid stříbrný, Sigma-Aldrich®
Fluorid stříbrný
Vzorec: AgF
Bod varu: 1150 °C (1013 hPa)
Bod tání: 433 °C
Hustota: 5,85 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003410
CAS číslo: 7775-41-9
EINECS: 231-895-8
UN: 3260
ADR: 8,II
Merck Index: 12,08657