Tisk…
Copper(II) fluoride, anhydrous 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Cupric fluoride
203370250 203371000
ACRO203370250EA 5410 CZK
ACRO203370250 ACRO203371000
Copper(II) fluoride, anhydrous 98%
Copper(II) fluoride
Vzorec: CuF₂
Bod varu: 950 °C (1013 hPa)
Hustota: 4,23 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010977
CAS číslo: 7789-19-7
EINECS: 232-147-3
UN: 3260
ADR: 8,II
Merck Index: 12,02704
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Light grey to blue-grey Powder
Assay ≥97.5 %
Loss on drying ≤0.5 %