Tisk…
Uhličitan stříbrný, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
85150-10G 85150-50G
SIAL85150-10GEA 3100 CZK
SIAL85150-10G SIAL85150-50G
Uhličitan stříbrný, Sigma-Aldrich®
Uhličitan stříbrný
Vzorec: CAg₂O₃
Bod tání: 210…218 °C
Hustota: 5,65 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003403
CAS číslo: 534-16-7
EINECS: 208-590-3
Merck Index: 12,08650