Tisk…

Uhličitan stříbrný, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Nebezpečí


M-Clarity™ quality level = MQ200

179647-100G 179647-25G 179647-5G
SIAL179647-100GEA 12520 CZK
SIAL179647-100G SIAL179647-25G SIAL179647-5G
Uhličitan stříbrný, Sigma-Aldrich®
Uhličitan stříbrný
Vzorec: CAg₂O₃
MW: 275.75
Bod tání: 210…218 °C
Hustota: 5.65 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003403
CAS číslo: 534-16-7
EINECS: 208-590-3
Merck Index: 12,08650

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR