Tisk…
Uhličitan stříbrný 99%, pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
176970250 176971000
ACRO176970250EA 6840 CZK
ACRO176970250 ACRO176971000
Uhličitan stříbrný 99%, pure
Uhličitan stříbrný
Vzorec: CAg₂O₃
Hustota: 5,65 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003403
CAS číslo: 534-16-7
EINECS: 208-590-3
UN: 3077
Merck Index: 12,08650
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow to green Granular powder
Assay ≥98.5 %
Melting point 176 to 180 °C
Water ≤1 %
HPLC ≥97.5 %
Specific optical rotation +10° to +12° (20 °C, 589 nm) (5 % in water)