Tisk…
Kyanid stříbrný, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Argentous cyanide
MQ100
184535-10G 184535-50G
SIAL184535-10GEA 3640 CZK
SIAL184535-10G SIAL184535-50G
Kyanid stříbrný, Sigma-Aldrich®
Kyanid stříbrný
Vzorec: AgCN
MW: 133.89
Bod tání: 320…350 °C
Hustota: 3.943 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003409
CAS číslo: 506-64-9
EINECS: 208-048-6
UN: 1684
ADR: 6.1 II
Merck Index: 12,08655