Kyanid měďný 99%, extra pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
202080010
202082500
202080051
ACRO202080010EA
5040
CZK
ACRO202080010
ACRO202082500
ACRO202080051
Kyanid měďný 99%, extra pure
Kyanid měďný
Vzorec:
CCuN Bod tání: 474 °C Hustota: 2,92 g/cm³ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00010975 CAS číslo: 544-92-3 EINECS: 208-883-6 UN: 1587 ADR: 6.1,II Merck Index: 13,02691 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to beige to green Powder |
Assay | ≥98.5 % (ex Cu) |
Arsenic (As) | ≤10 ppm |
Iron (Fe) | ≤100 ppm |
Lead (Pb) | ≤20 ppm |
Tin (Sn) | ≤10 ppm |