Tisk…
Chlorid stříbrný, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
449571-1G 449571-5G
SIAL449571-1GEA 2530 CZK
SIAL449571-1G SIAL449571-5G
Chlorid stříbrný, Sigma-Aldrich®
Chlorid stříbrný
Vzorec: AgCl
Bod varu: 1554 °C (1013 hPa)
Bod tání: 455 °C
Hustota: 5,56 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003399
CAS číslo: 7783-90-6
EINECS: 232-033-3
Merck Index: 13,08582