Tisk…
Chlorid měďnatý, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Copper dichloride, Cupric chloride
M-Clarity™ quality level = MQ100
451665-25G 451665-5G
SIAL451665-25GEA 9610 CZK
SIAL451665-25G SIAL451665-5G
Chlorid měďnatý, Sigma-Aldrich®
Chlorid měďnatý
Vzorec: Cl₂Cu
MW: 134.45
Bod varu: 1365.85
Bod tání: 628
Hustota: 3.054 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010972
CAS číslo: 7447-39-4
EINECS: 231-210-2
UN: 2802
ADR: 8 III
Merck Index: 13,02660